Learn More
Eliglustat hemitartrate, MedChemExpress
Code produit 16486238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486238 10 mg
16466586 100 mg
16462367 50 mg
16431459 1 mg
16418837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16486238 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14885A
MedChemExpress Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eliglustat hemitartrate
CAS 928659-70-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H78N4O14
Quantité 10 mg
Synonyme Genz-112638 Eliglustat tartrate
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (114.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.13 mM)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O.CCCCCCCC(N[C@H](CN4CCCC4)[C@@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 959.17
Poids de la formule 959.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism