missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eliglustat hemitartrate, MedChemExpress

Code produit 16462367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462367 50 mg
16486238 10 mg
16466586 100 mg
16431459 1 mg
16418837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16462367 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14885A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.

Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Eliglustat hemitartrate
CAS 928659-70-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H78N4O14
Quantité 50 mg
Synonyme Genz-112638 Eliglustat tartrate
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (114.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.13 mM)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O.CCCCCCCC(N[C@H](CN4CCCC4)[C@@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 959.17
Poids de la formule 959.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.