Learn More
Eliglustat, MedChemExpress
Code produit 16476238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476238 10 mg
16452367 50 mg
16421459 1 mg
16408837 5 mg
16456586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16476238 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14885
MedChemExpress Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eliglustat
CAS 491833-29-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H36N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme Genz 99067
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 404.54
Poids de la formule 404.54
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism