Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA/ELISPOT Diluent (5X)
Code produit 12760000
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12760000 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12760000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00420256
Complété par du sérum de veau fœtal comme source de protéines sériques animales. Utilisé pour bloquer la liaison non spécifique des plaques ELISA, dilater les étalons recombinants, tester les échantillons et procéder aux dilutions de réactif de détection secondaire. Contient également 1 % de procline 150 comme conservateur
Le diluant ELISA / ELISPOT 5X est une solution dans un tampon phosphate, complété par du sérum de veau fœtal comme source de protéines sériques animales. Ce tampon est utilisé pour bloquer la liaison non spécifique des plaques ELISA, dilater les étalons recombinants, dosageer les échantillons et procéder aux dilutions du réactif de détection secondaire.(c.-à-d. anticorps de détection biotine et AV-HRP n° de catalogue 18-4100) Ce diluant contient également un conservateur.
Application rapportée
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Diluant
Quantité 100 mL
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA
Gamme de produits eBioscience
Usage exclusivement réservé à la recherche