Learn More
ACROBiosystems ELISA Tampon de dilution d’échantillon - 4
Code produit 31453041 Tous les produits ACROBiosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31453041 50 mL
31451803 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31453041 Fournisseur ACROBiosystems Code fournisseur CEBC30250ml
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
ELISA Tampon de dilution d’échantillon - 4
ELISA Tampon de dilution d’échantillon - 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon
Quantité 50 mL