Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tests d’allergènes alimentaires ELISA Systems™
Code produit 13275649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Solution d’extraction
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
13275649 Solution d’extraction 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275649 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ESADDSOL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Prise en charge des fonctionnalités des kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems™ avec les accessoires de dosage d’allergènes alimentaires ELISA Systems.
Prise en charge des fonctionnalités des kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems™ avec les accessoires de dosage d’allergènes alimentaires ELISA Systems, y compris les solutions d’extraction et de lavage. Les kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems offrent une gamme complète d’essais immuno-enzymatiques (ELISA), conçus pour détecter et quantifier la présence de protéines ou de résidus spécifiques dans les produits alimentaires et les échantillons environnementaux, afin de vous aider à garantir la conformité aux exigences en matière d’étiquetage des produits alimentaires.
Les kits de dépistage d’allergènes alimentaires ELISA Systems sont complets et prêts à l’emploi. Les solutions peuvent être commandées séparément, si nécessaire :
  • Solution d’extraction ELISA Systems : Compatible avec la plupart des kits de dépistage d’allergènes alimentaires ELISA Systems, réduisant ainsi le temps de préparation des échantillons
  • Solution d’extraction au polyphénol ELISA Systems : Une solution d’extraction spéciale pour les échantillons contenant des polyphénols, notamment du chocolat noir, du vin, des jus de fruits, des herbes et des tannins. Déjà incluse avec les kits de test sur les noix
  • Solution de lavage ELISA Systems
Les kits de dépistage d’allergènes alimentaires ELISA Systems sont optimisés pour permettre une détection et une quantification rapides d’allergènes alimentaires spécifiques :
  • Rapide : Préparation d’échantillons pour obtenir des résultats en moins de 60 minutes pour une rotation rapide des tests et des actions
  • Simple : Les réactifs et concentrés liquides prêts à l’emploi, ainsi que la procédure de manipulation courante pour tous les kits, facilitent l’implémentation et le fonctionnement des tests ELISA Systems
  • Robuste : Les contrôles liquides prêts à l’emploi et les réactifs non-témoins exempts d’allergènes entraînent une réduction de risque de contamination croisée qui pourrait entraîner des résultats faussement positifs
  • Flexible : À utiliser pour les tests qualitatifs ou quantitatifs : un seul kit pour plus d’applications
  • Sensible : Détectez les protéines ou les résidus de protéines, y compris les protéines stables à la chaleur, à de faibles niveaux pour améliorer l’assurance de la sécurité des produits
  • Pris en charge : Notre équipe technique expérimentée est prête à vous aider et à réduire les retards dans les rapports de test
L’interprétation est basée sur le protocole d’extraction/de dilution suggéré. Les résultats sont présentés à des fins de dépistage. Tous les résultats doivent être interprétés comme faisant partie d’un plan HACCP pour les allergènes alimentaires. Tout échantillon qui renvoie un résultat positif doit être considéré comme un résultat présomptif, et une confirmation ou d’autres tests doivent être effectués.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les kits de dépistage d’allergènes alimentaires ELISA Systems™ sont fabriqués par ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems est une marque commerciale d’ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Description Solution d’extraction au polyphénol ELISA Systems (concentrée 20X)
Format du kit d’immunoessai ELISA
Type de produit Solution d’extraction
Quantité Flacon de 25 ml