Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’écouvillons pour allergènes alimentaires ELISA Systems™ pour une utilisation avec les kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems™.
Code produit 13285369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 paquets
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13285369 10 paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13285369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ESSWB10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Simplifiez les tests d’allergènes alimentaires dans les échantillons alimentaires et environnementaux grâce à ce kit d’écouvillons.
Simplifiez les tests d’allergènes alimentaires dans les échantillons alimentaires et environnementaux grâce au kit de prélèvement d’allergènes alimentaires ELISA Systems™. Le kit est fourni avec des écouvillons stériles et une solution de mouillage stérile spécialement formulée pour chaque écouvillon.
La surveillance des allergènes alimentaires dans les installations de production comporte plusieurs étapes clés, conformément aux principes HACCP. L’utilisation d’échantillons d’écouvillons peut être un outil précieux.
Lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée, ils peuvent fournir des informations détaillées sur la présence de matériaux allergènes détectables. Cela revêt une importance particulière dans les situations de surveillance de l’environnement, telles que :
  • Vérification des procédures d’assainissement
  • Installations de stockage des matières premières
  • Installations de préparation des aliments
Le kit de résidus d’écouvillons ELISA Systems est conçu pour fournir une alimentation pratique d’écouvillons à utiliser dans le prélèvement d’échantillons d’écouvillons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems™ sont fabriqués par ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems est une marque commerciale d’ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’écouvillonnage d’allergènes alimentaires ELISA Systems
Format du kit d’immunoessai ELISA
Type de produit Kit d’écouvillonnage d’allergènes alimentaires
Contenus des kits 10 x solution de mouillage stérile pour écouvillons, 10 x écouvillons stériles
Quantité 10 paquets
Conditions de stockage 20°C à 25°C