Learn More
Thermo Scientific™ Kit de détection de résidus d’arachide (sensible) ELISA Systems™ pour les tests d’allergènes alimentaires
Description
Simplifiez les tests d’allergènes grâce au kit de détection des résidus (sensibles) de cacahuètes ELISA Systems™ qui permet de garantir la conformité aux exigences d’étiquetage des produits alimentaires. L’essai immuno-enzymatique est conçu pour assurer une détection et une quantification simples, sensibles et rapides des résidus protéiques de cacahuètes dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Ce dosage amélioré et extrasensible est mis au point et optimisé pour détecter spécifiquement la protéine Ara h2.
Utilisez le kit de détection des résidus d’arachide (sensible) ELISA Systems pour la détection et la quantification rapides des protéines Ara h2 dans les échantillons alimentaires et environnementaux.
- Rapide : Préparation d’échantillons pour obtenir des résultats en moins de 60 minutes pour une rotation rapide des tests et des actions
- Simple : Les réactifs et concentrés liquides prêts à l’emploi, ainsi que la procédure de manipulation courante pour tous les kits, facilitent l’implémentation et le fonctionnement des tests ELISA Systems
- Robuste : Les contrôles liquides prêts à l’emploi et les réactifs non-témoins exempts d’allergènes entraînent une réduction de risque de contamination croisée qui pourrait entraîner des résultats faussement positifs
- Flexible : À utiliser pour les tests qualitatifs ou quantitatifs : un seul kit pour plus d’applications
- Sensible : Détectez les protéines ou les résidus de protéines, y compris les protéines stables à la chaleur, à de faibles niveaux pour améliorer l’assurance de la sécurité des produits
- Assistance : Notre équipe technique expérimentée est prête à vous aider et à réduire les retards dans les rapports de test
Tous les résultats doivent être interprétés comme faisant partie d’un plan HACCP pour les allergènes alimentaires. Tout échantillon qui renvoie un résultat positif doit être considéré comme un résultat présomptif, et une confirmation ou d’autres tests doivent être effectués.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les kits de test d’allergènes alimentaires ELISA Systems™ sont fabriqués par ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems est une marque commerciale d’ELISA Systems Pty Ltd.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de détection de résidus d’arachide (sensible) ELISA Systems |
| Substances à analyser détectables | Allergène de l’arachide Ara h2 |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA |
| Contenus des kits | concentré de solution d’extraction 20X, concentré de solution d’extraction 20X pour les échantillons contenant des polyphénols, concentré de solution de tampon de lavage 20X, Conjugué enzymatique, Étalon de contrôle négatif, Étalon de contrôle positif, Solution d’arrêt, Substrat, Bandelettes de test |
| Quantité | 48 tests |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |