Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Wash Buffer, 1L packets
Code produit 15566266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 paquets
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15566266 10 paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15566266 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00040046
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient au lavage des micropuits à plaques ELISA. Le tampon de lavage ELISA eBioscience™ est fourni en 10 paquets de poudre concentrée, permettant d’obtenir un total de 10 litres de tampon de lavage 1x.
La poudre pour tampon de lavage ELISA eBioscience est une formulation de poudre séchée de solution saline dans un tampon phosphate avec 0,05 % de Tween 20. Chaque paquet est reconstitué dans 1 litre d’eau distillée déionisée, ce qui permet d’obtenir un tampon PBS / Tween 20 1x (pH 7,4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de lavage ELISA
Quantité 10 paquets
Forme Poudre
À utiliser avec (application) ELISA
Gamme de produits eBioscience