Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Code produit 15934012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
CTS Cup Sensor Tester Kit
Testeur de capteur de coupe CTS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15934012 Testeur de capteur de coupe CTS 1 pièce
15944012 CTS Cup Sensor Tester Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15934012 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ELITECTSCUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    144.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyses de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à capteur en forme de coupelle Elite CTS durables pour une grande variété d’applications, notamment l’agriculture, les aquariums et bien plus encore !
Tirez profit de ces testeurs de poche. Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle de capteur en forme de coupelle Elite CTS pour mesurer la conductivité, les matières dissoutes totales (TDS) ou la salinité avec la température à l’aide d’un capteur remplissable en forme de coupelle conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
  • Option de test flexible
  • Mesure de conductivité, TDS ou salinité avec température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 150 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Option de rétro-éclairage Oui
Autonomie de la batterie 150 h (moyen)
Type de batterie 4 piles alcalines AAA
Étalonnage Point à point
Modes d’étalonnage conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage 1 à 3
Points d’étalonnage (conductivité) 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Testeur de poche à capteur en forme de coupelle Elite CTS pour mesurer la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température
Canaux 1
Type d’affichage Matrice de points graphiques
Indice IP IP 67
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (salinité) 0,00 à 10,00 ppt
Gamme (TDS) 0,00 à 10,00 ppt
Plage de températures (métrique) 0°C à 60,0°C
À utiliser avec (application) Eau potable, environnement, boissons et aliments, hydroponie, éducation
Comprend Testeur à capteur en forme de coupelle Elite CTS avec piles, cordon et mallette de transport souple
Clavier 4 clés
Type de sonde Analogique
Type de produit Testeur de capteur de coupe CTS
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité) 0,1 μs/cm pour 0,0 à 200,0 μs/cm ; 1 μs/cm pour 200 à 2000 μs/cm ; 0,01 ms/cm pour 2,00 à 20,00 ms/cm
Résolution (salinité) 0,10 ppt
Résolution (TDS) 0,1 ppm pour 0,0 à 100,0 ppm ; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm ; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt
Modes de mesure de la salinité Par courbe de salinité pratique
Stabilité Oui avec indicateur “√”
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Précision de la température ± 0,6°C, ± 1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ± 1,1°C, ± 1,9°F pour 50,1 à 60,0°C
Compensation thermique Oui
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température ATC
Capteur Thermistance
Garantie 1 an pour le testeur
Dimensions (L x l x H) 202 x 45 x 36 mm
Poids à l’expédition (métrique) 173 g
Poids (métrique) 163 g (batterie comprise)