Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur à broche de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Code produit. 15954012
Click to view available options
Type de produit:
CTS Pin-sensor Tester Kit
Testeur de capteur à broches CTS
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15954012
Marque: Thermo Scientific™ ELITECTSPIN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyses de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à capteur en forme de broche Elite CTS durables pour une grande variété d’applications, notamment la culture hydroponique, les piscines, les spas et bien plus encore !
Tirez profit de ces testeurs de poche. Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle de capteur à broche Elite CTS pour mesurer la conductivité, les matières dissoutes totales (TDS) ou la salinité avec la température à l’aide d’un capteur de mesure directe à broche conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
  • Option de test flexible
  • Mesure de conductivité, TDS ou salinité avec température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 150 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Option de rétro-éclairage Oui
Autonomie de la batterie 150 h (moyen)
Type de batterie 4 piles alcalines AAA
Étalonnage Point à point
Modes d’étalonnage conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage 1 à 3
Points d’étalonnage (conductivité) 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Testeur de poche à capteur en forme de broche Elite CTS pour mesurer la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température
Type d’affichage Matrice de points graphiques
Indice IP IP 67
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (salinité) 0,00 à 10,00 ppt
Gamme (TDS) 0,00 à 10,00 ppt
Plage de températures (métrique) 0°C à 60,0°C
À utiliser avec (application) Eau potable, environnement, aliments & boissons
Comprend Testeur de capteur à broches Elite CTS avec piles, cordon et mallette de transport souple
Clavier 4 clés
Type de produit Testeur de capteur à broches CTS
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité) 0,1 μs/cm pour 0,0 à 200,0 μs/cm ; 1 μs/cm pour 200 à 2000 μs/cm ; 0,01 ms/cm pour 2,00 à 20,00 ms/cm
Résolution (salinité) 0,10 ppt
Résolution (TDS) 0,1 ppm pour 0,0 à 100,0 ppm ; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm ; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt
Modes de mesure de la salinité Par courbe de salinité pratique
Stabilité Oui avec indicateur “√”
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Précision de la température ± 0,6°C, ± 1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ± 1,1°C, ± 1,9°F pour 50,1 à 60,0°C
Compensation thermique Oui
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température ATC
Capteur Thermistance
Garantie 1 an pour le testeur
Dimensions (L x l x H) 202 x 45 x 36 mm
Poids à l’expédition (métrique) 170 g
Poids (métrique) 160 g (batterie comprise)