Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche pH Elite
Code produit 15904022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Testeur de pH
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15904022 Testeur de pH 1 pièce
16846966 - 1 pièce
15914022 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15904022 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ELITEPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    131.40€ / 1 pièces
    Économisez 22.60€
    14% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyses de pH et de température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche Elite durables avec capteurs remplaçables pour une grande variété d’applications, notamment la surveillance de l’environnement, les piscines, les spas et bien plus encore !
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche pH Elite sont parfaits pour des tests de pH et de température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle pH Elite pour mesurer le pH avec la température à l’aide d’un capteur de mesure directe conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
  • Option de test flexible
  • Mesure du pH et de la température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) ± 0,02
Option de rétro-éclairage Oui
Autonomie de la batterie 250 h (moyen)
Type de batterie 4 piles alcalines AAA
Étalonnage pH, température
Points d’étalonnage 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Testeur de poche à pH Elite pour mesurer le pH avec la température
Type d’affichage Matrice de points graphiques
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, température, Temperature
Gamme (pH) pH -1,00 à 15,00
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 60,0°C
Comprend Testeur de pH Elite avec piles, cordon et mallette de transport souple
Clavier 4 clés
Type de sonde Analogique
Type de produit Testeur de pH
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Stabilité Icône de stabilité sur l’écran
Précision de la température ± 0,6°C, ± 1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ± 1,1°C, ± 1,9°F pour 50,1 à 60,0°C
Compensation thermique Oui
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température ATC
Capteur Thermistance
Garantie 1 an pour le testeur
Dimensions (L x l x H) 200 x 45 x 36 mm