Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à lance pH Elite
Description
Tirez profit de ces testeurs de poche. Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle à lance pH Elite pour mesurer le pH à l’aide d’un capteur en forme de lance conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
- Option de test flexible
- Mesure du pH
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Utilise 4 piles alcalines AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
- Le bouchon étanche large sert de base stable
- Capteurs de rechange
- Garantie d’un an pour le testeur
- Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Specifications
Specifications
| Précision (pH) | ± 0,02 |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Autonomie de la batterie | 250 h (moyen) |
| Type de batterie | 4 piles alcalines AAA |
| Étalonnage | pH |
| Points d’étalonnage | 1 à 3 |
| Certifications/Conformité | CE, FCC |
| Description | Testeur de poche à pointe pH Elite pour mesurer le pH |
| Canaux | 1 |
| Type d’affichage | Matrice de points graphiques |
| Show More |