Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à lance pH Elite
Code produit 15934022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Capteur de rechange
Testeur de pH à poche
pH Spear Pocket Tester Kit
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15934022 pH Spear Pocket Tester Kit 1 pièce
16477119 Capteur de rechange 1 pièce
15924022 Testeur de pH à poche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15934022 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ELITEPHSPEARKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    297.00€ / 1 pièces
    Économisez 45.00€
    13% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyses de pH flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à lance Elite durables avec capteurs remplaçables pour une grande variété d’applications, notamment les aliments, les boissons, l’agriculture et bien plus encore !
Tirez profit de ces testeurs de poche. Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle à lance pH Elite pour mesurer le pH à l’aide d’un capteur en forme de lance conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
  • Option de test flexible
  • Mesure du pH
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) ± 0,02
Option de rétro-éclairage Oui
Autonomie de la batterie 250 h (moyen)
Type de batterie 4 piles alcalines AAA
Étalonnage pH
Points d’étalonnage 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Testeur de pH de poche Elite pour mesurer le pH avec un capteur à pointe effilée
Canaux 1
Type d’affichage Matrice de points graphiques
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH
Gamme (pH) pH -1,00 à 15,00
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 60,0°C
Comprend Testeur de pH à pointe effilée Elite avec piles, cordon, mallette de transport souple et tampon de pH
Type de produit pH Spear Pocket Tester Kit
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Stabilité Icône de stabilité sur l’écran
Précision de la température Entrée manuelle
Compensation thermique Oui avec entrée de température manuelle
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Garantie 1 an pour le testeur