Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide ellagique, 97 %
Code produit 10550794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10550794 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10695722 10 g Flacon en verre 10g
10464375 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10550794 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 117740025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.75€
    59.65€ / 2.5g
    Économisez 11.10€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 476-66-4
Formule moléculaire C14H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 302.19
Numéro MDL MFCD00006914
Clé InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
CID PubChem 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Nom IUPAC 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ellagic acid
Point de fusion >360°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 19, 261
Merck Index 15, 3602
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and pyridine,practically insoluble in ether
Poids de la formule 302.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ellagic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.