Learn More
Acide ellagique, MP Biomedicals™
Code produit 11496832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496832 1 g
11416842 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215102901
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 476-66-4
Formule moléculaire C14H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 302.19
Numéro MDL MFCD00006914
Clé InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
CID PubChem 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Nom IUPAC 6,7,13,14-tétrahydroxy-2,9-dioxatétracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadéca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaène-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ellagic acid
Note relative au nom Pour l’analyse GC
Couleur Brun-jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 302.2
Pourcentage de pureté 0.999
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ellagic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ellagic Acid