Learn More
Acide ellagique, MP Biomedicals™
Code produit 11406842 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11406842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406842 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215102905
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Utilisé pour le dosage du facteur XIIa dans le plasma. Acide ellagique, MP Biomedicals Il s'agit d'un polyphénol végétal courant et d'un inhibiteur de la glutathion S-transférase avec activation par contact dans la coagulation sanguine.
L'acide ellagique est un phénol végétal naturel qui est un puissant antioxydant, probablement en agissant comme un capteur d'espèces oxygénées produites par le traitement au peroxyde d'hydrogène. Il agit comme un protecteur de la double hélice d'ADN contre les lésions causées par les agents alkylants.
  • Réaction d'hypersensibilité cutanée retardée à la tuberculine et à l'albumine sérique bovine chez le cobaye
  • Possède des propriétés antimutagènes et anticancérigènes
  • Il a été rapporté qu'il inhibait les topoisomérases I et II et la gyrase
  • Inhibiteur de la glutathion S-transférase
  • Agent hémostatique
Spécification
CAS 476-66-4
Point de fusion >300 °C (littérature)
Formule moléculaire C14H6O8
Numéro MDL MFCD00006914
Quantité 5 g
Synonyme ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
Informations sur la solubilité Soluble dans 1M hydroxyde de sodium (10 mg/mL, solution brun foncé à verte) ou d’autres alcalis ; soluble dans la pyridine. Légèrement soluble dans l’eau ou l’éthanol.
Clé InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Nom IUPAC 6,7,13,14-tétrahydroxy-2,9-dioxatétracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadéca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaène-3,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 302.19
CID PubChem 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Poids de la formule 302.2
Forme physique Poudre