Learn More
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Code produit 16439347
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439347 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15753A
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Poids moléculaire 282.77 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Type de produit Natural Products
Pureté 99.34%
Solubilité DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonyme NSC 71795 hydrochloride
Cible Topoisomerase
Quantité 5 mg