Learn More
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Code produit 16482867
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482867 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15753A
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Poids moléculaire 282.77 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Type de produit Natural Products
Pureté 99.34%
Solubilité DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonyme NSC 71795 hydrochloride
Cible Topoisomerase