missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Facile 120 H

Code produit 17824525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17824525 Fiche UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17824525 Fournisseur Elma Code fournisseur 1118898001
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Ce bain-marie comprend 9 unités de tailles différentes et se caractérise par un fonctionnement simple et convivial. Avec une puissance ultrasonique de 100 % à une fréquence de 37 kHz, il permet de réaliser les tâches de nettoyage rapidement et efficacement. Convient à l’élimination des souillures minérales et pâtes de polissage tenaces.

  • Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5 / +5,5 kHz)
  • 2 modes ultrasoniques pour une distribution du champ sonore adaptée aux besoins dans le bain à ultrasons
  • Sélecteur électronique sur clavier à membrane effaçable et affichage LED de tous les états de fonctionnement
  • Présélection du temps de nettoyage : Durée de nettoyage réglable entre 1 et 30 minutes ou fonctionnement continu
  • Contrôle électronique de la température réglable par paliers de 5
  • Arrêt de sécurité avec fonction de réveil automatique après 8 heures d'inactivité en cas de brève coupure de courant.
  • Arrêt automatique du fonctionnement ultrasonique
  • Boîtier étanche aux éclaboussures et bac de nettoyage en acier inoxydable
  • Robinet d'arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage via l'orifice de vidange situé à l'arrière de l'appareil.
  • Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production

Spécification

Affichage Aucune
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 436,2 onzas.
Capacité (métrique) 12.9 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 215 x 275 x 195 mm
Comprend Couvercle
Modèle Fácil 120 H (con calefacción)
Type de prise Fiche UE
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.