Learn More
Elma Elmasonic Facile 180 H
Code produit 17814515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17814515 Fiche UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17814515 Fournisseur Elma Code fournisseur 1118900001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1654.08€
    1400.00€ / 1 pièces
    Économisez 254.08€
    15% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce bain-marie comprend 9 unités de tailles différentes et se caractérise par un fonctionnement simple et convivial. Avec une puissance ultrasonique de 100 % à une fréquence de 37 kHz, il permet de réaliser les tâches de nettoyage rapidement et efficacement. Convient à l’élimination des souillures minérales et pâtes de polissage tenaces.
  • Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5 / +5,5 kHz)
  • 2 modes ultrasoniques pour une distribution du champ sonore adaptée aux besoins dans le bain à ultrasons
  • Sélecteur électronique sur clavier à membrane effaçable et affichage LED de tous les états de fonctionnement
  • Présélection du temps de nettoyage : Durée de nettoyage réglable entre 1 et 30 minutes ou fonctionnement continu
  • Contrôle électronique de la température réglable par paliers de 5
  • Arrêt de sécurité avec fonction de réveil automatique après 8 heures d'inactivité en cas de brève coupure de courant.
  • Arrêt automatique du fonctionnement ultrasonique
  • Boîtier étanche aux éclaboussures et bac de nettoyage en acier inoxydable
  • Robinet d'arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage via l'orifice de vidange situé à l'arrière de l'appareil.
  • Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Affichage Aucune
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 601,9 onzas.
Capacité (métrique) 17.8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 270 x 300 x 195 mm
Comprend Couvercle
Modèle Fácil 180 H (con calefacción)
Type de prise Fiche UE