Learn More
Elma Elmasonic Facile 30 h
Description
- Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5 / +5,5 kHz)
- 2 modes ultrasoniques pour une distribution du champ sonore adaptée aux besoins dans le bain à ultrasons
- Sélecteur électronique sur clavier à membrane effaçable et affichage LED de tous les états de fonctionnement
- Présélection du temps de nettoyage : Durée de nettoyage réglable entre 1 et 30 minutes ou fonctionnement continu
- Contrôle électronique de la température réglable par paliers de 5
- Arrêt de sécurité avec fonction de réveil automatique après 8 heures d'inactivité en cas de brève coupure de courant.
- Arrêt automatique du fonctionnement ultrasonique
- Boîtier étanche aux éclaboussures et bac de nettoyage en acier inoxydable
- Robinet d'arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage via l'orifice de vidange situé à l'arrière de l'appareil.
- Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Spécification
| Affichage | Aucune |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Minuteur | 1 à 30 min et en continu |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (impériale) | 91.3 onzas. |
| Capacité (métrique) | 2.7 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 120 x 220 x 95 mm |
| Comprend | Couvercle |
| Modèle | Fácil 30 H (con calefacción) |
| Afficher plus |