Learn More
Elma Elmasonic EASY 350 R
Code produit 17937350
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17937350 Fiche UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17937350 Fournisseur Elma Code fournisseur 1120120001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Préparer des échantillons contrôlés par programme – obtenir des résultats reproductibles. Préparation des échantillons simplifiée. Le Elmasonic La série EASY est axée sur le nettoyage des tamis de test, le dégazage des solvants HPLC et d'autres applications de laboratoire, telles que la dissolution de substances, la production d'émulsions et l'accélération des réactions.
  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz).
  • 4 ultrasonic modes for demand-oriented sound field distribution and sample preparation in the ultrasonic bath.
  • General cleaning sweep mode: General cleaning tasks. Ensures a more homogeneous distribution of cavitation (mechanical cleaning action) in the bath.
  • Sieve cleaning mode: Increased ultrasonic intensity for the most stubborn soiling, saves time. For optimal cleaning of test sieves.
  • Sample preparation mode: Sweep and pulse alternately for homogeneous and strong cleaning. For sample preparation such as mixing, dissolving, dispersing, cleaning, etc.
  • Degas mode: more effective, faster and more reliable. Fast degassing of HPLC solvents.
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states.
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation adjustable (ultrasonic continuous operation max. 6 hours).
  • Acoustic and optical signal at the end of cleaning.
  • Safety switch-off with wake-up function after 8 hours of inactivity in case of a brief interruption of the power supply.
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation at a bath temperature >90°C.
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel.
  • Stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit (350 R).
  • Different fill level possible for different container sizes. Saving of water and medium (50 R).
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date.
Spécification
Ampérage 2,71 à 2,95 A
Affichage Affichage LED numérique
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 18,2 gal
Capacité (métrique) 69 L
Profondeur (impériale) intérieure 9,4 in
Profondeur (métrique) intérieure 240 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 795 x 675 x 505 mm
Hauteur (impériale) intérieure 9,6 in
Hauteur (métrique) intérieure 245 mm
Modèle FÁCIL 350 R
Type de bouchon Fiche UE