Learn More
Elma™ Elmasonic Housses de protection contre le bruit
Code produit 17861347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
500
900
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17861347 900 1 pièce
17841297 500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17861347 Fournisseur Elma™ Code fournisseur 1100292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    526.08€ / 1 pièces
    Économisez 183.92€
    25% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Elmasonic Les couvertures antibruit permettent de réaliser des économies d'énergie et de coûts en réduisant la chaleur perdue et en collectant et en recirculant la vapeur d'eau.
  • Des housses compatibles de différents modèles sont disponibles pour chaque appareil de nettoyage à ultrasons.
  • Cover remplit diverses fonctions
  • Réduit le niveau sonore pendant le processus de nettoyage jusqu'à 54 %.
  • La face inférieure du couvercle sert de bac de récupération pour l'eau qui goutte. – il suffit de placer le Elma Panier sur le couvercle retourné une fois le processus de nettoyage terminé
  • Le couvercle permet également de renvoyer l'eau évaporée dans le bain à ultrasons afin d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts.
  • Économies d'énergie et de coûts
  • Peut être utilisé comme égouttoir
Spécification
Type de produit Couverture antibruit
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar
Modèle 900