Learn More
ELN-441958, MedChemExpress
Code produit 16478887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478887 5 mg
16476298 10 mg
16462417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15043
MedChemExpress ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ELN-441958
CAS 913064-47-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H29ClN4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (199.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(CN(C3=CC=CC(C(N4CCC5(CCN(C6=CC=NC=C6)CC5)CC4)=O)=C3)C2=O)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 501.02
Poids de la formule 501.02
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death