Learn More
ELN484228, MedChemExpress
Code produit p-200100881
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493256 25 mg
16487597 5 mg
16484848 10 mg
16475636 100 mg
16461107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY115038
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau ELN484228
CAS 312-63-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H10FNO2S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 251.28
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration