Learn More
ELN484228, TRC
Code produit 30380470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380470 1 g
30385714 500 mg
30388235 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5000051G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-63-0
Formule moléculaire C12 H10 F N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 251.277
Synonyme ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
Nom IUPAC N-(4-fluorophényl)benzénesulfonamide
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Poids de la formule 251.042