Learn More
ELN484228, TRC
Code produit 30388235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388235 100 mg
30380470 1 g
30385714 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE500005100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-63-0
Formule moléculaire C12 H10 F N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 251.277
Synonyme ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
Nom IUPAC N-(4-fluorophényl)benzénesulfonamide
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Poids de la formule 251.042