Learn More
Corning™ Elplasia™ Flasque 12K
Code produit 17811965 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
80 cm2
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Conditionnement
17811965 80 cm2 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811965 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    496.61€ / 5 pièces
    Économisez 38.39€
    7% de réduction
Expédition estimée: 06-11-2026
Le Elplasia™ Le flacon 12K permet aux chercheurs de générer une forte densité de sphéroïdes sans animaux dans un modèle sans support.
  • Contient 152 microcavités par cm² dans un volume similaire à celui d'un flacon T-75.
  • Corning™ La surface à très faible adhérence (ULA) exploite la gravité et une géométrie de microcavité arrondie pour former environ 12 000 sphéroïdes de forme et de taille similaires.
  • La surface ULA (un hydrogel exclusif, sans produits animaux et lié de manière covalente) favorise la formation et la récolte facile des sphéroïdes.
  • Le film de polystyrène est perméable aux gaz et présente une faible autofluorescence.
  • Géométrie du fond de puits rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Formation de sphéroïdes
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Type de bouchon Bouchon ventilé
Surface de culture 80 cm2
Volume (métrique) de travail 25 à 50 ml
Quantité 5 de chaque