Learn More
Corning™ Elplasia™ Plaque à puits ouverts 12K
Code produit 18126709 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18126709 Transparent 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18126709 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    496.61€ / 5 pièces
    Économisez 38.39€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
La plaque à puits ouverts 12K permet aux chercheurs de générer une densité élevée de sphéroïdes dans un modèle sans support.
  • Le Corning Elplasia La plaque à puits ouverts 12K contient 152 microcavités par cm² , dans une empreinte similaire à celle d'une microplaque.
  • La gravité, en conjonction avec Corning La surface à très faible adhérence (ULA) et une géométrie de microcavité arrondie permettent la formation d'environ 12 000 sphéroïdes de forme et de taille similaires.
  • La surface ULA, un hydrogel exclusif, sans produits animaux et lié de manière covalente, favorise la formation et un accès facile aux sphéroïdes.
  • Les ports d'échange de fluides permettent une perturbation minimale des sphéroïdes lors des étapes de manipulation des liquides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Contenu et stockage Température ambiante
Array 152 microcavités par cm²
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 12,000
Stérilité Stérile
Traitement de surface Liaison ultra-faible
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Criblage de médicaments et criblage à haut débit, biologie du cancer/des tumeurs, biologie des cellules souches, recherche en thérapie cellulaire, ingénierie tissulaire, biobanques/bio-impression
Profondeur (métrique) 650 μm
Diamètre (métrique) du puits 850 μm