Learn More
Corning™ Elplasia™ 48K Navire
Code produit 31932523 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Rectangulaire
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
31932523 Rectangulaire 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31932523 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9920
Expédition estimée: 13-01-2027
Permet aux chercheurs de générer une forte densité de sphéroïdes dans un modèle sans échafaudage.
  • Le récipient Corning™ Elplasia™ 48K permet aux chercheurs de générer une forte densité de sphéroïdes dans un modèle sans échafaudage
  • Le récipient Corning Elplasia 48K présente une surface de 320 cm2 avec 152 microcavités par cm2 et génère environ 48 000 sphéroïdes de taille et de forme uniformes par récipient, soit 4 fois le rendement du flacon Elplasia 12K et de la plaque à puits ouverts
  • La gravité, associée à la surface Corning Ultra Low Attachment ULA et à une géométrie de microcavité arrondie, permet la formation d’environ 48 000 sphéroïdes de forme et de taille similaires
  • Il s’agit d’un produit personnalisé fabriqué sur commande
  • Veuillez nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires et des précisions sur la commande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rectangulaire
Revêtement de surface Très faible adhérence
Capacité (métrique) 48 000 sphéroïdes de forme et de taille similaires
Diamètre (métrique) externe Microcavité : 850 μm ; Sphéroïde maximum : 400 μm
Matériau Polystyrène