Learn More
Corning™ Microplaque Elplasia™ à 96 puits, à fond plat, traitée au plasma
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les seules plaques avec un simple protocole “plug and play” pour la formation de sphéroïdes sans échafaudage et à montage automatique à de grands volumes.
Les plaques à fond carré Corning Elplasia disposent d’une surface avec des qualités optiques adaptées à l’analyse d’images, ce qui en fait une solution idéale pour la sélection clonale et l’imagerie à fort grossissement de très petits groupes. La plaque carrée Elplasia est bien adaptée aux programmes de sélection car elle génère un volume élevé de sphéroïdes par puits, ce qui permet des signaux plus élevés par puits. Les plaques à fond carré sont traitées au plasma pour l’auto-revêtement et sont disponibles en formats 6, 24, 96 et 384 puits.
•Les sphéroïdes peuvent être formés et cultivés pendant 21 jours ou plus
•Chaque puits peut produire entre 79 et 15 000 sphéroïdes, selon le format de la plaque, avec une seule condition de culture
•Le volume élevé de sphéroïdes générés dans chaque puits augmente les signaux par puits sans augmenter la taille des sphéroïdes
•Parois opaques noires pour réduire les interférences d’un puits à l’autre
•Adapté aux dosages par fluorescence/luminescence
•Disponible en plusieurs formats, deux géométries de puits et des options de revêtement de surface.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| BreakApart | Non |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de liaison | Traité par plasma |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |