Learn More
Corning™ Plaques à microcavités Elplasia™
BIOPHARMA
Code produit 16425289 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
6
24
Traitement de surface:
Culture tissulaire
Liaison cellulaire faible
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Traitement de surface Conditionnement
16425289 6 Liaison cellulaire faible 5 pièces
16445299 24 Liaison cellulaire faible 5 pièces
16465299 6 Culture tissulaire 5 pièces
16475299 24 Culture tissulaire 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16425289 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.52€
    608.67€ / 5 pièces
    Économisez 73.85€
    10% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Les seules plaques avec un simple protocole ‘plug and play’ pour la formation de sphéroïdes sans échafaudage et à montage automatique à de grands volumes.
  • Nouvelle géométrie de puits et revêtements de surface, notamment Corning Système de fixation ultra-bas (ULA) intégré aux plaques de fond rondes
  • Corning La surface ULA est hydrophile, biologiquement inerte et non dégradable, ce qui favorise la formation de sphéroïdes hautement reproductibles et une récolte facile.
  • Corning Elplasia Plaques à fond rond optimales pour la formation, la collecte et l'expansion de sphéroïdes en vrac\
  • Les plaques à fond rond sont dotées de Corning Surface à très faible adhérence, disponible en formats 6, 24 et 96 puits
  • Corning Elplasia Les plaques à fond carré présentent une surface aux qualités optiques adaptées à l'analyse d'images, ce qui en fait une solution idéale pour la sélection clonale et l'imagerie à fort grossissement de très petits agrégats.
  • Le Elplasia La plaque carrée est bien adaptée aux programmes de criblage car elle génère un volume élevé de sphéroïdes par puits, permettant ainsi des signaux plus élevés par puits.
  • Les plaques à fond carré sont traitées au plasma pour un auto-revêtement et sont disponibles en formats 6, 24, 96 et 384 puits.
  • Des sphéroïdes peuvent être formés et cultivés pendant 21 jours ou plus.
  • Peut produire entre 79 – Plus de 15 000 sphéroïdes par puits, selon le format de la plaque, dans une seule condition de culture
  • Le volume élevé de sphéroïdes générés dans chaque puits augmente les signaux par puits sans augmenter la taille des sphéroïdes
  • Parois noires opaques pour réduire les interférences de puits à puits
  • Convient parfaitement aux essais de fluorescence/luminescence
  • Disponible dans plusieurs formats, deux géométries de puits et options de revêtement de surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 16.8 mL
Couleur Noir, transparent
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Liaison cellulaire faible
Type Plaque à microcavité
Nombre de puits 6
Comprend Couvercle
Quantité 5