Learn More
Concentré d’éluant, échange d’anions PRP-X100 Hamilton™
Code produit 11537904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 bouteilles de 60 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11537904 6 bouteilles de 60 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11537904 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 79335
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les résines de chromatographie Hamilton peuvent être commandées en vrac, c’est-à-dire non conditionnées dans la matière de la colonne. Il s’agit d’une approche à faible coût pour les tests et analyses spécifiques aux applications.
Fiche des spécifications techniques
  • Mode de séparation– Échange d'anions
  • Format– Concentré d'éluant
  • Quantité vendue– 6 flacons de 60 mL
  • Composition– 4,0 mM d'acide p-hydroxybenzoïque / 2,5 % de méthanol
*Des frais de livraison de 75 $ seront ajoutés pour la classification des matières dangereuses selon le DOT.*
Spécification
Nom de l’article 4,0 mM d’acide p-hydroxybenzoïque / 2,5 % de méthanol
Quantité 6 bouteilles de 60 ml