Learn More
Invitrogen™ Elution Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Description
Ce tampon d’élution (10 mM de Tris-HCl, pH de 7,5) est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants : Les numéros Réf. 61006, 61011, 61012 et 61021. Il est proposé séparément pour les applications nécessitant plus de tampon d’élution que ce qui est fourni dans le kit.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 15 ml, stockage (entre 2°C et 8°C) |
| Gamme de produits | Dynabeads |
| Quantité | 1 x 15 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |