Learn More
IKA™ Ensemble d’adaptateurs Elvas-1
Code produit 16278581 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
16278581 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16278581 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble de broches d’adaptateur à très faible viscosité comprend une double gaine pour chauffer ou refroidir rapidement l’échantillon, ainsi qu’un système de cylindres coaxiaux pour l’analyse de l’échantillon à un taux de cisaillement et une contrainte
  • Couramment utilisé avec le système ROTAVISC lo-vi
  • Permet des mesures à partir de 1 mPas (température de l’eau à 20°C)
  • La broche sans gaine d’eau peut également être utilisée dans des récipients spécifiques au client
  • La viscosité maximale mesurable est de 2000 mPas
  • Géométrie de la broche : Cylindrique
  • Diamètre : 25,15 mm
  • Longueur de broche : 161 mm
  • Chemise d’écoulement : Oui
  • Support de montage : Oui
  • Dimensions (l x H x P) : 300 x 110 x 275 mm
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 1 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 2000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 3,2 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 2000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 6,4 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 2000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 25,6 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 2000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de viscosité Jusqu’à 2 000 cST
Précision 0,02
Plage de températures (métrique) 100°C
Volume (métrique) 16 ml