Learn More
Elvitegravir-d6 (Major), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Elvitegravir-d6 (Major) |
| CAS | 1131640-69-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C23H17D6ClFNO5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 6-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-d5, GS 9137-d5, JTK 303-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30) |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1C([2H])([2H])c3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 453.91 |
| Pourcentage de pureté | >95 |