Learn More
Cole-Parmer™ Manteau chauffant série HM-200
Code produit 11748352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11748352 50 ml 1 pièce
11758352 100 ml 1 pièce
11768352 250 ml 1 pièce
11778352 500 ml 1 pièce
11788352 1000 ml 1 pièce
11542674 3000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11748352 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.34€
    308.45€ / 1 pièces
    Économisez 224.89€
    42% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le manteau chauffant de la série HM-200, doté d'une cartouche d'isolation thermique, assure un transfert de chaleur maximal.
Comprend un régulateur de puissance intégré ayant des témoins pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Le chauffe-ballon électrique contrôlé Electrothermal™ série EM comprend un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Ces produits ont une plus grande capacité grâce à plusieurs éléments chauffants, permettant un transfert de la chaleur plus uniforme et dirigé.
  • Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est « sans danger au toucher ».
  • Chauffer rapidement et en toute sécurité des ballons à fond rond à 450 °C (842 °F).
  • Ces manchons chauffants simples d'utilisation sont dotés d'un régulateur de puissance intégré avec des graduations de 1 à 10 pour une répétabilité optimale.
  • Un voyant ambré « chauffage allumé » et un voyant transparent « alimentation allumée » indiquent lorsque le manchon chauffant est en marche.
  • L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux.
  • Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation.
  • Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Spécification
Type de bouchon Boîtier extérieur en polypropylène
Capacité 50 ml (1,7 oz)
Capacité (métrique) 50 ml
Dimensions (L x l x H) 260 x 175 x 127 mm
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 127 mm
Longueur (métrique) 260 mm
Tension 230 V
Matériau Boîtier externe en polypropylène
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 60 W
Poids (métrique) à l’expédition 078kg
Largeur (impériale) 6,9 in
Largeur (métrique) 175 mm
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 1,7 oz
Température (impériale) 842 °F
Fréquence 50/60 Hz