Learn More
Cole-Parmer™ Manteau chauffant série HM-200
Code produit 11758352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11758352 100 ml 1 pièce
11748352 50 ml 1 pièce
11768352 250 ml 1 pièce
11778352 500 ml 1 pièce
11788352 1000 ml 1 pièce
11542674 3000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11758352 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3600206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00€
    546.42€ / 1 pièces
    Économisez 97.58€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le manteau chauffant de la série HM-200, doté d'une cartouche d'isolation thermique, assure un transfert de chaleur maximal.
Comprend un régulateur de puissance intégré ayant des témoins pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Le chauffe-ballon électrique contrôlé Electrothermal™ série EM comprend un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Ces produits ont une plus grande capacité grâce à plusieurs éléments chauffants, permettant un transfert de la chaleur plus uniforme et dirigé.
  • Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est « sans danger au toucher ».
  • Chauffer rapidement et en toute sécurité des ballons à fond rond à 450 °C (842 °F).
  • Ces manchons chauffants simples d'utilisation sont dotés d'un régulateur de puissance intégré avec des graduations de 1 à 10 pour une répétabilité optimale.
  • Un voyant ambré « chauffage allumé » et un voyant transparent « alimentation allumée » indiquent lorsque le manchon chauffant est en marche.
  • L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux.
  • Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation.
  • Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Spécification
Type de bouchon Boîtier extérieur en polypropylène
Capacité 100 ml (3,4 oz)
Capacité (métrique) 100 ml
Profondeur (impériale) 10,2 in
Profondeur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 127 mm
Tension 230 V
Comprend Pince
Matériau Polypropylène
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 60 W
Largeur (impériale) 6,9 in
Largeur (métrique) 175 mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 3,4 oz.
Température (impériale) 842 °F
À utiliser avec (application) Applications de chauffage dans le laboratoire, transfert thermique maximal avec risque minime de casse du flacon
Fréquence 50/60 Hz