Learn More
Cole-Parmer™ Manteau chauffant série HM-200
Beschreibung
Comprend un régulateur de puissance intégré ayant des témoins pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Le chauffe-ballon électrique contrôlé Electrothermal™ série EM comprend un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Ces produits ont une plus grande capacité grâce à plusieurs éléments chauffants, permettant un transfert de la chaleur plus uniforme et dirigé.
- Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est « sans danger au toucher ».
- Chauffer rapidement et en toute sécurité des ballons à fond rond à 450 °C (842 °F).
- Ces manchons chauffants simples d'utilisation sont dotés d'un régulateur de puissance intégré avec des graduations de 1 à 10 pour une répétabilité optimale.
- Un voyant ambré « chauffage allumé » et un voyant transparent « alimentation allumée » indiquent lorsque le manchon chauffant est en marche.
- L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux.
- Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation.
- Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de bouchon | Boîtier extérieur en polypropylène |
| Capacité | 1 000 ml (33,8 oz) |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 310 x 238 x 145 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,7 in |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| Tension | 230 V |
| Matériau | Boîtier externe en polypropylène |
| Détails du bloc d’alimentation | Prises UK et EU |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.