Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi de cibles médicamenteuses humaines (384 puits)
Code produit 15621862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
69 Plates
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621862 69 Plates 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30093
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
La bibliothèque d’ARNic cibles de médicaments humains Silencer contient 23,745 ARNic Invitrogen™ Silencer ciblant 7,915 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des gènes cibles connus de médicaments humains.
La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer™ comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison aux acides nucléiques, l’autophagie, la réparation de l’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles pour la thérapeutique. La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer contient 23,745 siRNA Ambion™ Silencer ciblant 7,915 gènes pour effectuer des cribles d’ARNi par rapport à des gènes cibles connus de médicaments humains. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
Pourquoi utiliser la bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Drug Targets ? Grâce à une sélection bioinformatique rigoureuse des gènes cibles, les ARNsi Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Drug Targets contient nos ARNsi préconçus et, lorsqu'ils sont disponibles, validés, générés avec une puissance et une spécificité maximales à l'esprit, afin que vous puissiez vous concentrer sur la qualité des données. Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées en fonction des dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. Des informations complètes sur la séquence d’ARNic, ainsi que le symbole de l’exon et de chaque gène ciblés, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’identifiant Locus, ainsi que les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des ARNic inclus, sont fournies. Contactez-nous pour la liste complète des cibles. Les bibliothèques d’ARNic Silencer vous permettent de visualiser efficacement et de maximiser les données produites. Les ARNic Invitrogen Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à garantir l’inactivation des gènes à des concentrations minimales. Cela permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les résultats faux négatifs de la sélection de siARN. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Drug Targets contient 0,25 nmol de chaque ARNsi, suffisant pour 100 transfections (à 25 nM d'ARNsi, 100 transfections).μL volume de transfection).
Utilisation Invitrogen La technologie Silencer, basée sur une bioinformatique rigoureuse permettant une spécificité de cible et une puissance d'ARNsi élevées, est une solution idéale pour un criblage ARNi ciblé et rentable contre des cibles thérapeutiques prédéfinies.
  • Accélérez —vos criblages de cibles médicamenteuses grâce aux bibliothèques prédéfinies de siARN Silencer ciblant des médicaments humains.
  • Fiable : —Augmente la précision du criblage ciblé grâce à trois siARN individuels par gène cible. Efficace : —Réduit les effets hors cible à faibles concentrations grâce à des résultats éprouvés. Invitrogen Conception de siRNA silencieux
  • Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à 96 et 384 puits.
  • Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 23,745 ARNic totaux ciblant 7915 gènes plaqués sur 384 plaques à puits (69 plaques)
Quantité 69 Plates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic