Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi ciblant le génome humain (96 puits)
Code produit 15661842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
267 Plates
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661842 267 Plates 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15661842 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30077
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La bibliothèque d’ARNsi génomique modulable humain Silencer™ cible les gènes du génome modulable connu pour la réalisation de sélections fonctionnelles de RNAi pour des cibles thérapeutiques potentielles.
La bibliothèque d’ARNic du génome humain à potentiel thérapeutique Silencer contient 23,349 ARNic Ambion™ Silencer ciblant 7,783 gènes. Cette bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
Pourquoi utiliser la bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Druggable Genome ? Les ARNsi Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Druggable Genome contient nos ARNsi préconçus et, lorsqu'ils sont disponibles, validés, générés en tenant compte de la puissance et de la spécificité afin que vous puissiez vous concentrer sur la qualité des données. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus ; plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles. Les banques d'ARNsi Silencer vous permettent de réaliser un criblage efficace et d'optimiser le rendement des données. Les ARNsi Silencer d'Invitrogen sont conçus pour une efficacité maximale afin de garantir l'inhibition des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection d’ARNic. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Druggable Genome contient 0,25 nmol de chaque ARNsi, suffisant pour 100 transfections (à 25 nM d'ARNsi, 100).μL volume de transfection).
Utilisation Invitrogen La technologie Silencer, basée sur une bioinformatique rigoureuse permettant une spécificité de cible et une puissance d'ARNsi élevées, la bibliothèque d'ARNsi thérapeutiques humains Silencer permet un criblage fonctionnel ARNi précis mais rentable contre des gènes humains pertinents sur le plan thérapeutique.
  • Découverte —rapide et complète de gènes fonctionnels avec des méthodes prédéfinies Invitrogen Bibliothèque d'ARNsi thérapeutiques Silencer pour humains
  • Amélioration —fiable de la précision du criblage ciblé grâce à trois siARN individuels par gène cible.
  • Réduisez —efficacement les impacts hors cible à faibles concentrations grâce à notre solution éprouvée. Invitrogen Conception de siRNA silencieux
  • Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à 96 ou 384 puits.
  • Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 23,349 ARNic totaux ciblant 7,783 gènes pharmaceutiquement acceptables plaqués sur 96 plaques à puits (267 plaques)
Quantité 267 Plates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic