Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi du génome humain
Code produit 15651842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 Plates
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651842 15 Plates 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15651842 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30076
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
La bibliothèque d’ARNsi du génome humain Silencer™ contient un total de 65,058 ARNsi ciblant 21,686 gènes extraits de la base de données RefSeq du NCBI.
La régulation épigénétique de l’expression génétique s’avère être un régulateur clé dans le développement et la progression d’une foule de maladies humaines. La bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer™ contient 1,560 siARN Ambion™ ciblant 520 enzymes épigénétiques, y compris ceux responsables de la médiation de la signalisation épigénétique par l’acétylation et la méthylation des histones. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour garantir une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer est une solution d’analyse des ARNi idéale pour des études ciblées et économiques de transfert de gènes épigénétiques
Pourquoi utiliser la bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Genome ? Thermo Fisher Scientific Les siARN silencieux sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Genome contient des ARNsi préconçus et, lorsqu'ils sont disponibles, validés, générés en tenant compte de la puissance et de la spécificité afin —que vous puissiez vous concentrer sur la qualité des données et non sur les problèmes de performance (en savoir plus sur la conception). La bibliothèque est livrée avec des informations complètes sur la séquence de siARN, ainsi que l’exon ciblé, le symbole de chaque gène ciblé, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID Locus, ainsi que les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des gènes cibles. Les banques d'ARNsi Silencer vous permettent de réaliser un criblage efficace et d'optimiser le rendement des données. Les ARNsi Silencer d'Invitrogen sont conçus pour une efficacité maximale afin de garantir l'inhibition des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection d’ARNic. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Human Genome contient 0,25 nmol de chaque ARNsi, suffisant pour 100 transfections (à 25 nM d'ARNsi, 100 transfections).μVolume de transfection L). Flexibilité pour répondre à vos besoins de flux de travail. Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques d'ARNsi prédéfinies ou personnalisées pour tout ensemble de gènes humains, de souris ou de rat avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque ARNsi ou des tailles supérieures. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
  • Criblage —complet et accéléré des siRNA avec des collections complètes et prêtes à être expédiées Invitrogen Silencer les siARN du génome humain
  • Amélioration —fiable de la précision du criblage ciblé grâce à trois siARN individuels par gène cible
  • Réduit —efficacement les impacts hors cible à faibles concentrations grâce à des résultats éprouvés Invitrogen Conception de siRNA silencieux
  • Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format matriciel.
  • Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 65,058 ARNic totaux ciblant 21,686 gènes plaqués sur 384 plaques à puits (186 plaques)
Quantité 15 Plates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic