Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi du génome du cancer humain sélectionnée
Code produit 15641872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi du génome du cancer humain sélectionnée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15641872 Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi du génome du cancer humain sélectionnée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15641872 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30142
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
La bibliothèque d’ARNsi du génome de cancer humain Silencer™ Select contient des ARNsi 1596 Invitrogen™ Silencer Select ciblant 532 cibles génétiques qui sont généralement affectées dans les cancers.
La bibliothèque des ARNs génomiques du cancer du génome humain Silencer™ Select contient 1596 ARNsi Ambion™ Silencer Select ciblant 532 cibles génétiques qui sont généralement affectées par les cancers. Cette bibliothèque d’ARNsi hautement puissants et chimiquement modifiés a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC), ainsi que The Cancer Genome Atlas (TCGA)
Pourquoi utiliser la bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Cancer Genome ? Grâce à une sélection bioinformatique rigoureuse des gènes cibles, les ARNsi Silencer Select sont optimisés par les algorithmes de conception les plus récents, des modifications chimiques exclusives et une synthèse de haute qualité afin de garantir les résultats d'interférence ARN souhaités. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Cancer Genome contient nos ARNsi préconçus et, lorsqu'ils sont disponibles, validés, générés avec une puissance et une spécificité maximales, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la qualité optimale des données, garantie par les meilleures du secteur. Les bibliothèques d'ARNsi Silencer Select vous offrent des ARNsi hautement puissants pour maximiser la découverte avec des concentrations encore plus faibles. Les ARNsi Invitrogen Silencer Select sont conçus avec la plus haute puissance parmi les ARNsi disponibles, ce qui permet d'obtenir des ARNsi 100 fois plus puissants et de réduire l'expression des gènes aux concentrations les plus faibles. Les siARN Silencer Select, très puissants, vous permettent d'utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui contribue à minimiser les effets hors cible, à réduire les données faussement négatives et à maximiser le rendement de la bibliothèque de siARN pour des criblages supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Cancer Genome contient 0,25 nmol de chaque ARNsi hautement puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (à 5 nM d'ARNsi, 100 μL volume de transfection).
Les siARN Silencer Select sont conçus à l'aide de Thermo Les algorithmes de pointe de —Fisher Scientific, associés à notre nouvel acide nucléique verrouillé (LNA ) modifications chimiques, cela contribue à maximiser l'efficacité, la spécificité et la puissance requises pour le criblage fonctionnel de l'ARNi contre les cibles génétiques du cancer.
  • Efficacité supérieure. —Réduction des effets indésirables jusqu'à 90 % grâce aux algorithmes de conception les plus récents et LNA modifications chimiques
  • Efficacité maximale : —Réalisez des études d'inhibition génique avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles.
  • Des —résultats phénotypiques fiables permettent d'accélérer les découvertes grâce à la constance de l'inactivation génique et à la fiabilité des résultats phénotypiques.
  • Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format matriciel.
  • Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1596 ARNic totaux ciblant 532 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (21 plaques)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic