Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi ciblant des médicaments humains (384 puits)
Description
La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer™ Select comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison d’acides nucléiques, l’autophagie, la réparation d’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles à des fins thérapeutiques. La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments pour humains Silencer Select contient 23,778 siARN Ambion™ Silencer Select hautement puissants et chimiquement modifiés qui ciblent 7,926 gènes pour réaliser des sélections d’ARNi par rapport à des gènes cibles connus de médicaments pour humains. Cette bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
La bibliothèque comprend des identifiants de gènes provenant de Thermo Les bibliothèques d'ARNsi Fisher's Human Druggable Genome et Human Extended Druggable Genome qui ne sont pas déjà présentes dans les bibliothèques de kinases, de phosphatases, de protéases, de canaux ioniques, de GPCR ou d'ubiquitine. Les siARN Silencer Select sont conçus à l'aide de Thermo Les algorithmes de pointe —de Fisher Scientific, associés à notre nouvel acide nucléique verrouillé (LNA ) modifications chimiques, cela contribue à garantir l'efficacité, la spécificité et la puissance requises pour le criblage ARNi à l'aide d'une plateforme prédéfinie complète pour la découverte thérapeutique.
- Efficacité supérieure— Réduction des effets hors cible jusqu'à 90 % grâce aux algorithmes de conception les plus récents et LNA modifications chimiques
- Efficacité maximale : —Réalisez des études d'inhibition génique avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles.
- Des —résultats phénotypiques fiables permettent d'accélérer les découvertes grâce à la constance de l'inactivation génique et à la fiabilité des résultats phénotypiques.
- Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à 96 et 384 puits.
- Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
Specifications
Specifications
| Description | 23,778 ARNic totaux ciblant 7926 gènes plaqués sur 384 plaques à puits (69 plaques) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic