Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi ciblant des médicaments humains (96 puits)
Code produit 15611862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi ciblant des médicaments humains (96 puits)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15611862 Silencieux™ Bibliothèque d'ARNsi ciblant des médicaments humains (96 puits)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15611862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30092
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La bibliothèque d’ARNic cibles de médicaments humains Silencer Select contient 23,778 ARNic Invitrogen™ Silencer Select hautement puissants et chimiquement modifiés ciblant 7,926 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des gènes cibles con
La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer™ Select comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison d’acides nucléiques, l’autophagie, la réparation d’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles à des fins thérapeutiques. La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments pour humains Silencer Select contient 23,778 siARN Ambion™ Silencer Select hautement puissants et chimiquement modifiés qui ciblent 7,926 gènes pour réaliser des sélections d’ARNi par rapport à des gènes cibles connus de médicaments pour humains. Cette bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
Pourquoi utiliser la bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Drug Targets ? Grâce à une sélection bioinformatique rigoureuse des gènes cibles, les ARNsi Silencer Select sont optimisés par les algorithmes de conception les plus récents, des modifications chimiques exclusives et une synthèse de haute qualité afin de garantir les résultats d'interférence ARN souhaités. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Drug Targets contient nos ARNsi préconçus et, le cas échéant, validés, générés avec une puissance et une spécificité maximales. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la qualité optimale des données, garantie par les meilleures du secteur. Les bibliothèques d'ARNsi Silencer Select vous offrent des ARNsi ultra-puissants pour optimiser la découverte de nouvelles cibles. Les ARNsi Silencer Select d'Invitrogen sont conçus avec la plus haute puissance disponible, ce qui les rend 100 fois plus puissants et permet l'inhibition de l'expression génique à des concentrations minimales. Grâce à leur haute puissance, les ARNsi Silencer Select vous permettent d'utiliser des concentrations encore plus faibles, minimisant ainsi les effets hors cible, réduisant les faux négatifs et optimisant le rendement de la bibliothèque d'ARNsi pour des criblages supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque d'ARNsi Silencer Select Human Drug Targets contient 0,25 nmol de chaque ARNsi hautement puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (à 5 nM d'ARNsi, 100 transfections).μL volume de transfection).
La bibliothèque comprend des identifiants de gènes provenant de Thermo Les bibliothèques d'ARNsi Fisher's Human Druggable Genome et Human Extended Druggable Genome qui ne sont pas déjà présentes dans les bibliothèques de kinases, de phosphatases, de protéases, de canaux ioniques, de GPCR ou d'ubiquitine. Les siARN Silencer Select sont conçus à l'aide de Thermo Les algorithmes de pointe —de Fisher Scientific, associés à notre nouvel acide nucléique verrouillé (LNA ) modifications chimiques, cela contribue à garantir l'efficacité, la spécificité et la puissance requises pour le criblage ARNi à l'aide d'une plateforme prédéfinie complète pour la découverte thérapeutique.
  • Efficacité supérieure— Réduction des effets hors cible jusqu'à 90 % grâce aux algorithmes de conception les plus récents et LNA modifications chimiques
  • Efficacité maximale : —Réalisez des études d'inhibition génique avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles.
  • Des —résultats phénotypiques fiables permettent d'accélérer les découvertes grâce à la constance de l'inactivation génique et à la fiabilité des résultats phénotypiques.
  • Réduisez —la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à 96 et 384 puits.
  • Personnalisable —Choisissez l'option la mieux adaptée à vos besoins, y compris les échelles d'ARNsi supplémentaires et les formats groupés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 23,778 ARNic totaux ciblant 7926 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (273 plaques)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic