Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA
Code produit 15667718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
5nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15667718 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15667718 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4455877
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le siARN de contrôle positif Silencer™ Select MALAT1 est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience de siARN. 5nmol sont fournis.
Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. 5 nmol is provided.
Le contrôle positif Silencer™ MALAT1 est extensivement validé et un ARNic de “test” idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences d’ARNic, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm MALAT1, de nombreux dosages sont disponibles pour mesurer ses effets, y compris les RT-PCR en temps réel. Que sont les ARNic Silencer™ Select ? Les ARNic Silencer™ Select incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNic, des algorithmes de prédiction des effets hors cible et des modifications chimiques pour donner des ARNic d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
  • ARNic de qualité supérieure, hautement purifié et prêt à l’emploi
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
  • Pour utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le siARN est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à -20°C.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer Select, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target MALAT1