Learn More
VELP Scientifica Analyseur élémentaire EMA 502 CHNS-O
Code produit 30213534 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Analyseur élémentaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
30213534 Analyseur élémentaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30213534 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur F30800100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur micro-élémentaire précis et polyvalent, compatible avec le cloud, pour la détermination du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre et de l'oxygène avec l'hélium et l'argon comme gaz vecteur.
L'analyseur élémentaire EMA 502 est la solution précise et fiable pour la détermination du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre et de l'oxygène dans divers secteurs industriels tels que la pharmacie et les sciences de la vie, la chimie organique, la pétrochimie et l'énergie, l'environnement, l'agronomie, l'alimentation humaine et animale. L'EMA 502 offre des performances constantes, une grande polyvalence, une facilité d'utilisation et des fonctionnalités haut de gamme pour l'analyse de la combustion conformément aux normes internationales : AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM , EPA.
UNE SOLUTION POUR DE MULTIPLES DÉFIS ANALYTIQUES
  • Échantillonneur automatique électronique à 30 positions, extensible avec 3 disques supplémentaires pour une productivité maximale
  • Passage transparent du mode CHNS au mode O grâce à un panneau de connexion exclusif, sans module externe.
  • L'hélium et l'argon comme gaz vecteur
POLYVALENCE ET PRODUCTIVITÉ
  • Le TCD exclusif de l'EMA 502 garantit une précision et une fiabilité maximales
  • Détermination précise de quelques ppm à 100 % pour des échantillons solides, pâteux et liquides
  • La technologie de chromatographie en phase gazeuse assure la séparation complète de tous les éléments et des données de pics en temps réel
FIABILITÉ ET PRÉCISION SUPÉRIEURES
  • Utilisation intuitive grâce à la puissance EMASoft™ logiciel
  • Surveillez le processus analytique grâce au graphique en temps réel.
  • Bénéficiez d'un système de reporting complet
UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION INÉGALÉE
  • La connectivité exclusive à la plateforme cloud VELP Ermes transforme votre laboratoire en un environnement riche en données avec une assistance à distance de qualité supérieure, garantissant ainsi une disponibilité système maximale.
Spécification
Type Analyseur élémentaire
Type de détecteur Détecteur de conductivité thermique
À utiliser avec (application) Chimie organique, Sciences de l’environnement, Pétrochimie, Caractérisation des matériaux, Produits pharmaceutiques