Spécification
| Type de produit | Broyeur à billes haute énergie Emax |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 645 x 625 x 525 mm |
| Alimentation électrique | 200/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Broyage nano, réduction de la taille, homogénéisation, alliage mécanique, broyage colloïdal, haute énergie, combinaison |
| Hauteur (métrique) | 525 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | USB/LAN (RJ45) |
| Indice IP | IP30 |
| Longueur (métrique) | 645 mm |
| Afficher plus |