Learn More
Kartell Anneaux d’enrobage
Product Code. 18028031
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Unit Size:
2000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
18028031 Bleu 2000 pièces
18038041 Jaune 2000 pièces
18038031 Vert 2000 pièces
18058041 Rose 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18028031 Supplier Kartell Supplier No. 0291904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    142.76€ / 2000 pièces
    Économisez 35.24€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Anneaux d'encastrement en plastique ABS.
  • Supports d'inclusion adaptés au traitement et à l'inclusion histologique de fragments de paraffine
  • Les anneaux d'inclusion peuvent utiliser le même support de microtome (instrument utilisé pour réaliser les coupes histologiques des échantillons) que les cassettes d'inclusion.
  • Grâce à leur structure et à la possibilité d'obtenir des blocs de paraffine uniformes, ils peuvent être montés sur tous types de microtomes.
  • L'inclusion des anneaux est facile à réaliser et, après découpe, est toujours prête pour les sections suivantes.
Specifications
Type de produit Anneau d’enrobage
Matériau Plastique
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 41 mm
Largeur (métrique) 28 mm
Longueur (impériale) 1,61 in
Largeur (impériale) 1,1 in
Profondeur (métrique) 11 mm
Profondeur (impériale) 0,43 in
Jetable Usage unique